Key Documents
860768P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/24:1)
new
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
1-nervonoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H111NO4
Peso molecular:
886.51
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860768P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860768P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC