860526P
Avanti
1-O-Acyl-Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860526P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-53(57)58-49-50(51(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3)54-52(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27,43,46,50-51,55H,4-24,26,28-42,44-45,47-49H2,1-3H3,(H,54,56)/b27-25-,
Clave InChI
FRBOSLBQGQIWQM-YXQBTRHCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- high performance thin layer chromatography (HPTLC)
- in mass and nuclear magnetic resonance spectroscopy for the quantification of lipids isolated from vernix caseosa skin cream
- in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of 1-O-Acyl ceramides from liver samples
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)