810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810210P, powder
Sinónimos:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810210P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)