860689P
Avanti
C15 Ceramide-1-Phosphate-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Polar Lipids (860689P), powder
Sinónimos:
N-pentadecanoyl-ceramide-1-phosphate-d7 (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860689P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids (860689P)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable