856706P
Avanti
13:0 Lyso PE
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinónimos:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(13:0/0:0); 110696
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 856706P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available