330729P
Avanti
C15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
D-glucosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (330729P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable