Merck
860568P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PIP3
Avanti Research - A Croda Brand 860568P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,4,5-trisphosphate (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H87N3O24P4Na4S
Número de CAS:
Peso molecular:
1350.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860568P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860568P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860568P
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C49H91N3O24P4S.4Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-40(54)70-33-36(34-71-80(68,69)76-45-43(56)46(73-77(59,60)61)48(75-79(65,66)67)47(44(45)57)74-78(62,63)64)72-41(55)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-50-39(53)29-26-25-28-38-42-37(35-81-38)51-49(58)52-42;;;;/h9-10,36-38,42-48,56-57H,2-8,11-35H2,1H3,(H,50,53)(H,68,69)(H2,51,52,58)(H2,59,60,61)(H2,62,63,64)(H2,65,66,67);;;;/q;4*+1/p-4/b10-9-;;;;/t36-,37+,38+,42+,43?,44?,45-,46+,47?,48?;;;;/m1..../s1
Clave InChI
BOJIPDZTNROWAD-SPKLASRCSA-J
Categorías relacionadas
Envase
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860568P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860568P-500ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)