860495P
Avanti
Monomethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860495P, powder
Sinónimos:
N-methyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860495P
tipo de lípido
deuterated lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)