857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
Clave InChI
LVZWYATVJUCCPG-CZNDPXEESA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)