857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
Sinónimos:
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
oil
envase
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Clave InChI
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable