857505P
Avanti
a15:0-i15:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x10 mg (857505P-10MG)
pkg of 1x5 mg (857505P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)