Merck
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research - A Croda Brand 857502P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H74NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
703.97
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 857502P
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H74NO8P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-23-27-37(40)44-32-36(33-46-48(42,43)45-30-29-39)47-38(41)28-24-20-17-18-22-26-35-31-34(35)25-21-8-6-4-2/h34-36H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)/t34?,35?,36-/m1/s1
Clave InChI
XMJNEOHBOWKSJE-QAVQJDDCSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857502P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)