810604C
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(16-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810604C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
concentración
1 mg/mL (810604C-1mg)
tipo de lípido
ESR probes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- in bilayers or membranes to study the distribution of the lipid-attached doxyl electron paramagnetic resonance (EPR) spin label
- as spin-labelled lipid in multilamellar vesicles (MLVs) to measure membrane fluidity
- as a spin-labeled deep quencher in small unilamellar vesicles (SUVs) for nitroxide lipid quenching experiments
Envase
Nota de preparación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)