810600P
Avanti
16:0-12 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(12-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810600P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600P
tipo de lípido
ESR probes
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a lipophilic collisional quencher to prepare liposomes used in lipophilic quenching experiments
- to prepare liposomes used in nitroxide quenching experiments to examine the location of each NBD (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole) probe in mutants
- as a component in POPC or 1:1 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC)/1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-1-glycerol (POPG) mixtures to prepare unlabelled large unilamellar liposomes
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Nota de preparación
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)