791275P
Avanti
18:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DSPE-DTPA (Gd)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (791275P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791275P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as a component of Gadolinium-liposome preparation
- in the nanodics preparation for nuclear magnetic resonance (NMR) studies
- in construction of cysteine-arginine-glutamic acid-lysine alanine (CREKA) based peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) studies
- as a spin-labeled lipid for supported lipid bilayer incorporation for cryo transmission electron microscopy studies
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)