Key Documents
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid; DMPE-DTPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H102N9O17P
Número de CAS:
Peso molecular:
1096.34
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids 790535P
aplicaciones
advanced drug delivery
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
14:0 PE-DTPA is a lanthanide ion (Ln3+) chelating phospholipid conjugate.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790535P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visite la Librería de documentos
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)