Merck
880126C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand 880126C
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880126C
concentración
10 mg/mL (880126C-25mg)
25 mg/mL (880126C-100mg)
25 mg/mL (880126C-50mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
Clave InChI
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
Descripción general
DSPE-PEG(2000) Maleimide is a functionalized PEG Lipid conjugate.
Aplicación
DSPE-PEG(2000) Maleimide has been used:
  • in the preparation of neutral liposome
  • in the preparation of immunoliposomes
  • to conjugate with P5 peptide to improve peptide incorporation into liposomes
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Maleimide are useful in biomolecular conjugation.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-50mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancer
Zamani P, et al.
J. Controlled Release, 303, 223-236 (2019)
Catalysis of imido-group hydrolysis in a maleimide conjugate
Kalia J and Raines RT
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17, 6286?6289-6286?6289 (2007)
Araz Norouz Dizaji et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(3), 293-309 (2019-11-26)
This study aims to develop fluorescence labelled polymeric nanoparticle (NP) carrying vancomycin as the targeting agent for in vivo imaging of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacterial infections in animal models. Maleimide functionalized 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide (polyethylene glycol)-2000] as the main was carrier matrix to
Yen Ling Yeow et al.
EMBO molecular medicine, 11(12), e10923-e10923 (2019-11-12)
High extracellular matrix (ECM) content in solid cancers impairs tumour perfusion and thus access of imaging and therapeutic agents. We have devised a new approach to degrade tumour ECM, which improves uptake of circulating compounds. We target the immune-modulating cytokine
In vitro comparison of liposomal drug delivery systems targeting the oxytocin receptor: a potential novel treatment for obstetric complications
Hua S and Vaughan B
International journal of nanomedicine, 14, 2191-2191 (2019)