790625P
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P, powder
Sinónimos:
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (790625P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- in the preparation of liposomes for ferritin heavy chain 1 (FTH1) siRNA (small interference RNA) transfection studies
- to compare its cytotoxicity tests with ginger derived nanoparticles in colon-26 cells
- as a standard control in MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay to evaluate biocompatibility of ginger derived lipid vesicles
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)