700318P
Avanti
Deoxycholic acid disulfate trisodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid disulfate trisodium salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700318P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable