700238P
Avanti
7-ketolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanoic acid-3α-ol-7-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700238P-10MG))
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
DXOCDBGWDZAYRQ-AURDAFMXSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)