Z620017
DURAN culture flask, Erlenmeyer
working volume 100 mL
Sinónimos:
217712401
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217712401
cuello D.E.
38 mm
volumen de trabajo
100 mL
Adaptador
38 mm (1 1/2 in.) neck
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Características y beneficios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Due to their conical geometry, these flasks are very suitable for shake tests (e.g. media optimization)
- The straight neck permits the use of metal caps
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white print
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z620017-10EA | 4061832800592 |