Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
E28
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
60-230 °C temp. range
L × An × Al
402 mm × 580 mm × 425 mm
capacidad
28 L
An × P × Al interior
400 mm × 250 mm × 330 mm
volumen
28 L
28000 mL
peso
16 kg
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)