Z603945
Binder drying oven ED series
ED 115, RS422 interface: no, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
drying ovens
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ED 115
disponibilidad
not available in USA and Canada
L × An × Al
645 mm × 834 mm × 702 mm
cámara interna volumen
115 L
peso
60 kg
Descripción general
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)