Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
Binder 9010-0001, Binder model E28
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V (AC)
Características
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
E28
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
60-230 °C temp. range
L × An × Al
402 mm × 580 mm × 425 mm
capacidad
28 L
volumen
28 L
28000 mL
peso
16 kg
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z603929EU-1EA | |
Z603929-1EA | |
Z603929CH-1EA | |
Z603929GB-1EA |