Documentos clave
Z304794
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
CF5/3
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit CF 5/3
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)