Documentos clave
Z304786
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
CF5/2
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit CF 5/2
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)