Z322210
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
MF10/5B/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS34/35
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 10/5B/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z322210-1EA | 4061832830926 |