W356700
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
≥98%, stabilized
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
145 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; spicy
cadena SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
Clave InChI
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?