T55158
1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
97%
mp
53-56 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
Clave InChI
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)