SLW5100-2L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5100-2L
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 5100-2L
Altura
282 mm
cuerpo D.E.
157 mm
capacidad
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
cuello D.I.
63 mm
tamaño tapón
58
Descripción general
- Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
- Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
- Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)