SLW1134/14
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1134/14
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Junta
Joints neck (49)
esterilidad
non-sterile
Características
graduated: no
without cap
baffled
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1134/14
Altura
282 mm
cuerpo D.E.
161 mm
capacidad
2,000 mL
cuello D.I.
49 mm
Adaptador
narrow neck
Descripción general
- Ideal for use in preparation of cultures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)