SLW5100-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5100-500
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 5100-500
Altura
174 mm
cuerpo D.E.
97 mm
capacidad
500 mL
500 mL
cuello D.I.
43 mm
tamaño tapón
43
Descripción general
- Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
- Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
- Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)