Documentos clave
SLW4980-6L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
6000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4980-6L
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neckNARROW-NECK
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 4980-6L
Altura
410 mm
cuerpo D.E.
235 mm
capacidad
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
cuello D.I.
43 mm
tamaño tapón
43
Adaptador
narrow neck
Descripción general
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Características y beneficios
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)