SLW2140/10M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 105 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2140/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 150 - 185 mm
Características
short stem
fabricante / nombre comercial
2140/10M
SciLabware
diám. del filtro
150—180 mm
vástago L
106 mm
vástago D.E.
10 mm
parte superior D.E.
105 mm
Descripción general
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)