SLW3590/08
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3590/08
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass stopper
white graduation
Junta
joint 29/32
Características
graduations 20 mL
interchangeable glass key
fabricante / nombre comercial
3590/08
SciLabware
capacidad
1000 mL
1000 mL
llave de paso calibre
4.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Complies with ISO 4800, Type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)