SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2140/14M
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 320 - 385 mm
Características
short stem
fabricante / nombre comercial
2140/14M
SciLabware
diám. del filtro
320—385 mm
vástago L
193 mm
vástago D.E.
24 mm
parte superior D.E.
200 mm
Descripción general
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)