QBD11373
Methoxy-dPEG ®25-DSPE
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Methoxy-dPEG ®₂₅-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)