JRD1716
4-(3-Nitrophenyl)imidazole
AldrichCPR
Sinónimos:
1H-Imidazole, 4-(3-nitrophenyl), 4-(3-Nitrophenyl)imidazole, 5-(3-Nitrophenyl)-1H-imidazole
About This Item
Productos recomendados
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](C1=CC=CC(C2=CNC=N2)=C1)=O
O=N(C1=CC=CC(C2=CN=CN2)=C1)=O
InChI
1S/C9H7N3O2/c13-12(14)8-3-1-2-7(4-8)9-5-10-6-11-9/h1-6H,(H,10,11)
Clave InChI
AMSITKGZVUXDQM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)