Merck
CF0021
Sigma-Aldrich
Pentafluoroethyl triethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
C8H15F5Si
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicación
Pentafluoroethyl triethylsilane is less volatile and more hydrolytically robust than the TMS-analogue. Recommended use: Pd-catalyzed Buchwald coupling of aryl chlorides with fluoroalkylsilanes in the presence of fluoride initiators.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.