616605
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)