Merck
529737
Sigma-Aldrich
cis-Styrene-(β)-d
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
Sinónimos:
cis-1-Phenylethylene-2-d, ß-Deuteriostyrene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CD=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥96 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone-d6 as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
88.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)