491543
4-Chlorobenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i5+1
Clave InChI
AVPYQKSLYISFPO-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)