232858
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2OC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
128 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
99-100 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
AMCOCUDBDKVWRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol was used in the preparation of:
- macrocyclic lipophilic benzocrown ethers
- coiled synthetic carboxylic ionophore with eight ether oxygens and five aromatic rings capable of encapsulating potassium ion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
A coiled synthetic carboxylic ionophore capable of encapsulating a potassium ion.
Kuboniwa H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 1468-1469 (1985)
Synthesis, X-ray Crystal Studies and Metal Picrates Extraction Properties of Lipophilic Benzocrown Ethers.
Kowalska E, et al.
Australian Journal of Chemistry, 63(9), 1348-1357 (2010)