213411
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.89 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
- Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
- Coordinative substitution reactions
- Ligand exchange reactions
- Hydridic reagent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?