156892
Z-L-Alanine
98%
Sinónimos:
Carbobenzyloxy-L-alanine, Z-Ala-OH
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
actividad óptica
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
82-84 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable