150231
4-Chloroquinaldine
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.622 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chloroquinaldine was used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
208. The reaction between phenylhydrazine and 4-chloroquinoline derivatives, and the preparation of the corresponding 4-benzeneazo-and 4-amino-compounds.
Journal of the Chemical Society, 1083-1087 (1938)
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and