Merck
Fettsäuren, frei, in Parmesan
Fettsäuren, frei, in Parmesan suitable for GC, application for SPME
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Nukol Kapillar-GC-Säule
size × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Valeriansäure
analytical standard
Buttersäure
analytical standard
Caprinsäure
analytical standard
Capronsäure
analytical standard
Nonansäure
analytical standard
Octansäure
analytical standard
Propionsäure
analytical standard
Dodecansäure
analytical standard
Isobuttersäure
analytical standard
Heptansäure
analytical standard
Isovaleriansäure
analytical standard
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faserhalter
for use with Manual Sampling
SPME-Faserhalter
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2
CONDITIONS
sample/matrix
100 mg cheese in 40 mL vial
SPME fiber
65 μm Carbowax/divinylbenzene StableFlex (57336-U)
extraction
65 °C 15 min (headspace)
desorption process
250 °C, 1 min
column
Nukol, 15 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24106-U)
oven
50 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.
250 °C
injection
splitless/split (closed 1 min), 250°C
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec
liner
0.75 mm liner
sample
Parmesan cheese
Beschreibung
Hinweis zur Analyse
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.