Wichtige Dokumente
PHR9024
3-Aminobenzylalkohol
reference material
Synonym(e):
Benzocaine impurity F (PhEur), 3-Hydroxymethyl-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
tetracaine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
InChIKey
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9024-100MG | 4061841209423 |