Merck
XX11J4750
Millipore
Sterifil-Halter, 500 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
Hersteller/Markenname
Sterifil®
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
14.5 cm
Durchmesser
8.5 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
15.2 cm2
Durchm. Vorfilter
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Sterifil Aseptic System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das aseptische Sterifil®-System wurde als Hilfsmittel für die allgemeine Filtration und für die Probenfiltration zur Analyse partikulärer oder biologischer Verunreinigungen entwickelt. Die geschlossene Einheit schützt Probe und Filtrat vor Kontamination. Sterifil-Filterhalter und Trichter sind auch getrennt lieferbar (ohne Auffangkolben und Deckel) und können auf eine 1-Liter-Standard-Filterflasche oder einen Mehrfachständer aufgesetzt werden.
Je nach ausgewähltem Membranfilter können die Sterifil-Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, u. a. zur Bioburden-Überwachung und zur Auszählung von Organismen in Proben.
Eigenschaften und Vorteile:
•Geschlossene Einheit schützt Proben und Filtrate vor Umweltkontamination
•Gerät ist mit eingesetzter Membran autoklavierbar zur sterilen Anwendung mit weniger Abfall
•Optionale Handpumpe für die Filtration vor Ort
Anwendungen:
Allgemeine Filtration, Filtration außerhalb des Labors (mit optionaler Handpumpe), Bioburden-Überwachung, Zählen von Mikroorganismen, Filtrationsprozesse, bei denen die Membran erhalten bleiben muss
Rechtliche Hinweise
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany