Wichtige Dokumente
PHL89316
Schisantherin A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Gomisin C, Schizantherin A, Wuweizi ester A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(O)C(C)CC2=CC(OCO3)=C3C(OC)=C2C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4OC)C1OC(C5=CC=CC=C5)=O
InChI
1S/C30H32O9/c1-16-12-18-13-21-25(38-15-37-21)26(35-5)22(18)23-19(14-20(33-3)24(34-4)27(23)36-6)28(30(16,2)32)39-29(31)17-10-8-7-9-11-17/h7-11,13-14,16,28,32H,12,15H2,1-6H3
InChIKey
UFCGDBKFOKKVAC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)